Learn More
Pyridine-3,4-dicarboximide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404387 5 g 5g
15414387 25 g 25g
15424387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15404387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31758.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4664-01-1
Numéro MDL MFCD00013439
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3,4-dicarboximide
Point de fusion 230°C to 232°C
Formule moléculaire C7H4N2O2
Quantité 5 g
Synonyme 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
Clé InChI SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
Nom IUPAC pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
CID PubChem 72926
Poids de la formule 148.12