Learn More
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491978
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11491978 10 g 10g
11401988 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14580.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 490-11-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-11-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00006392
Clé InChI MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
CID PubChem 10273
ChEBI CHEBI:46860
Nom IUPAC Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 137242
Merck Index 14,2283
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%