Learn More
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411988
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411988 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11411988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14580.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
CAS 490-11-9
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Formule moléculaire C7H5NO4
Numéro MDL MFCD00006392
Quantité 250 g
Beilstein 137242
Merck Index 14,2283
Synonyme 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid
Clé InChI MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Nom IUPAC Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
CID PubChem 10273
ChEBI CHEBI:46860
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%