Learn More
Ester pinacol de lʼacide pyridine-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15499247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499247 1 g 1g
15409257 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52513.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329214-79-1
Formule moléculaire C11H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.06
Numéro MDL MFCD03084758
Clé InChI XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-pyridylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
CID PubChem 2734656
Nom IUPAC 3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 98%