Learn More
Acide pyridine-3-boronique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348126 5 g 5g
11338126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15040.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1692-25-7 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la préparation de réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura sans phosphine, de couplage Suzuki-Miyaura régiosélectif et d’aminocarbonylation et d’annulation intermoléculaires catalysées par le palladium, de N-arylation à l’aide de catalyseurs d’acétylacétonate de cuivre, de cyanation à médiation par le cuivre et de cyanation régiosélective de benzènes riches en électrons, de chaînes New linear poly(phénylpyridyle) par couplage Suzuki et foldamères d’oligopropyridyle en guide d’imitation de la torsion en hélice.
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1692-25-7
Formule moléculaire C5H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.92
Numéro MDL MFCD00674177
Clé InChI ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
CID PubChem 2734378
Nom IUPAC Acide pyridine-3-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3-boronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 471943
Informations sur la solubilité Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 122.92