Learn More
chlorhydrate de pyridine-3-carboxamidine 0,5 hydrate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10118164
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
Code produit. 10118164
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO07766DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 871825-82-0
Formule moléculaire C12H18Cl2N6O
Poids moléculaire (g/mol) 333.217
Clé InChI AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
CID PubChem 90477204
Nom IUPAC pyridine-3-carboximidamide ; hydraté ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 95%