Learn More
chlorhydrate de pyridine-3-carboxamidine 0,5 hydrate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10453373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10453373 10 g 10g
10118164 5 g 5g
10091044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10453373 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07766EA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 871825-82-0
Formule moléculaire C12H18Cl2N6O
Poids moléculaire (g/mol) 333.217
Clé InChI AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
CID PubChem 90477204
Nom IUPAC pyridine-3-carboximidamide ; hydraté ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 95%