Learn More
Chlorhydrate de chlorure de pyridine-3-sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15790879 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15790879 5 g 5g
15700889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15790879 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451480050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42899-76-3 | C5H4ClNO2S·ClH | 214.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42899-76-3
Formule moléculaire C5H4ClNO2S·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 214.07
Clé InChI VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
CID PubChem 12571517
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-3-sulfonyle ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Point de fusion 144.0°C to 145.0°C
Analyse élémentaire 26.37 to 29.74% (C) 2.21 to 2.50% (H) 6.15 to 6.94% (N)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.07
Pourcentage de pureté 95%