Learn More
Chlorhydrate de chlorure de pyridine-3-sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10634385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10634385 10 g 10g
10620895 250 mg 250mg
10104542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10634385 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04103EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 42899-76-3
Formule moléculaire C5H5Cl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 214.06
Clé InChI VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
CID PubChem 12571517
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-3-sulfonyle ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 214.07
Pourcentage de pureté 95%