Learn More
Acide pyridine-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10503153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503153 10 g Flacon en verre ambré 10g
10337853 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10503153 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04212EA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 1692-15-5
Formule moléculaire C5H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.92
Numéro MDL MFCD01074545
Clé InChI QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
CID PubChem 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridin-4-ylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC Acide pyridine-4-ylboronique
Poids de la formule 122.92
Pourcentage de pureté 97%