Learn More
Chlorhydrate d’acide pyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489397 5 g 5g
15479397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52648.06
CAS: 913835-65-1 | C5H7BClNO2 | 159.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913835-65-1
Formule moléculaire C5H7BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.38
Numéro MDL MFCD06201888
Clé InChI NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl
CID PubChem 44118740
Nom IUPAC Acide pyridine-4-ylboronique ; chlorhydrate
SMILES Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-boronic acid hydrochloride
Point de fusion 340°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 159.38
Pourcentage de pureté 95%