Learn More
Ester pinacol de lʼacide pyridine-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed in the synthesis of new pyridazino[4,5-b]indol-4-ones and pyridazin-3(2H)-one analogs as DYRK1A inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans la synthèse de nouveaux analogues pyridazino[4,5-b]indol-4-ones et pyridazine-3(2H)-one sous forme d’inhibiteurs DYRK1A.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine-4-boronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 150°C to 152°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 7919059 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 205.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |