Learn More
Ester pinacol de lʼacide pyridine-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314805 250 mg -
11304805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17854.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
It is employed in the synthesis of new pyridazino[4,5-b]indol-4-ones and pyridazin-3(2H)-one analogs as DYRK1A inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de nouveaux analogues pyridazino[4,5-b]indol-4-ones et pyridazine-3(2H)-one sous forme d’inhibiteurs DYRK1A.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181219-01-2
Formule moléculaire C11H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.06
Numéro MDL MFCD01319051
Clé InChI NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
CID PubChem 2734648
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 150°C to 152°C
Quantité 250 mg
Beilstein 7919059
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 98%