Learn More
Pyridine-4-carboxaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed as an intermediate for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butenes and as reactivators of chlorpyrifos-inhibited acetylcholinesterase. It is also used in the chromatographic separation and NMR characterization of the isomers of 1,1?-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire pour les bis(hydroxyiminométhylpyridinium)butènes et comme réactivateur de l’acétylcholinestérase inhibée par le chlorpyrifos. Il est également utilisé dans la séparation chromatographique et la caractérisation RMN des isomères du dichlorure de 1,1′-méthylène-bis-4-[(hydroxyimino)méthyl]pyridinium.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 10 g/l. Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pyridine-4-carboxaldoxime |
| Point de fusion | 130°C to 133°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2079 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in DMSO and methanol. |
| Poids de la formule | 122.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |