Learn More
N-Oxyde de pyridine-4-carboxamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488777 1 g 1g
15498777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52205.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66168-50-1
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.141
Numéro MDL MFCD00206512
Clé InChI DYPGYCQXSLMOIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxy-1-oxy-isonicotinamidine, pyridine-4-carboxamidoxime n-oxide, picolinamidoxime n-oxide, 4-amidoximopyridine n-oxide, 4-n'-hydroxycarbamimidoyl pyridine 1-oxide, 4-amino nitroso methylidene pyridin-1 4h-ol, 4-amino nitroso methylidene pyridin-1-ol, 4-n-hydroxycarbamimidoyl pyridin-1-ium-1-olate, 4-n'-hydroxycarbamimidoyl pyridin-1-ium-1-olate, 4-e-n'-hydroxycarbamimidoyl pyridin-1-ium-1-olate
CID PubChem 44613007
Nom IUPAC (1-hydroxypyridine-4-ylidène)-nitrosométhanamine
SMILES C1=CN(C=CC1=C(N)N=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carboxamidoxime N-oxide
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%