Learn More
Chlorhydrate de pyridine-4-carboximidamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10712967 5 g 5g
10661483 10 g 10g
10748455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712967 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD05159DE
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 6345-27-3
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.60
Numéro MDL MFCD00040385
Clé InChI IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
CID PubChem 2776844
Nom IUPAC pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 95%