Learn More
Pyridine, pureté supérieure à 99 %, pour analyse
Code produit 10341054 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341054 100 mL Flacon en verre 100mL
10200214 1 L Flacon en verre 1L
10637684 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11367030 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10341054 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 290861000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 110-86-1 | C₅H₅N | 79,1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.1
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Densité 0.9780g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 17°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Quantité 100 mL
Beilstein 20,181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15,8081
Gravité spécifique 0.978
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO– À des fins de recherche uniquement