Learn More
Pyridine, 99+ %, extra pure, qualité de titration non aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721642 250 g Flacon en verre EcoSafPak™ 250g
10055950 1 kg Flacon en verre 1kg
10606804 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10721642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.50€
    77.70€ / 250g
    Économisez 6.80€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Densité 0.9780g/mL
Quantité 250 g
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Résidus après évaporation 0.002% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.978
Tension de vapeur Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine