Learn More
Pyridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464054 500 mL 500mL
11474054 2500 mL 2500mL
11484054 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464054 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12005.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
En tant que solvant, précurseur et réactif polaire, basique et faiblement réactif, la pyridine dispose d’une vaste gamme d’applications dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et dans la fabrication de colorants et de caoutchouc. De plus, il est utilisé dans l’industrie textile pour améliorer la capacité de réseau du coton. La pyridine trouve des applications dans des réactifs chimiques spécialisés comme le réactif de Cornforth (pyridinium dichromate, PDC), le chloro-chromate de pyridinium (PCC), le réactif de Collins (complexe de l’oxyde de chrome(VI) avec la pyridine) et le réactif de Sarret (complexe de l’oxyde de chrome(VI) avec la pyridine). La pyridine est un ligand largement utilisé dans la chimie de coordination. Les adduits à base de pyridine comme la pyridine-borane et le trioxyde de pyridine-soufre sont largement utilisés en raison de leurs caractéristiques supérieures en matière de réactivité et de solubilité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En tant que solvant, précurseur et réactif polaire, basique et faiblement réactif, la pyridine dispose d’une vaste gamme d’applications dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et dans la fabrication de colorants et de caoutchouc. De plus, il est utilisé dans l’industrie textile pour améliorer la capacité de réseau du coton. La pyridine trouve des applications dans des réactifs chimiques spécialisés comme le réactif de Cornforth (pyridinium dichromate, PDC), le chloro-chromate de pyridinium (PCC), le réactif de Collins (complexe de l’oxyde de chrome(VI) avec la pyridine) et le réactif de Sarret (complexe de l’oxyde de chrome(VI) avec la pyridine). La pyridine est un ligand largement utilisé dans la chimie de coordination. Les adduits à base de pyridine comme la pyridine-borane et le trioxyde de pyridine-soufre sont largement utilisés en raison de leurs caractéristiques supérieures en matière de réactivité et de solubilité.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’éther, de l’éther PET et des huiles.
Remarques
La pyridine est stable sous des températures et des pressions normales. Elle est incompatible avec les agents oxydants forts et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion °C to 42°C
Densité 0.978
Quantité 500 mL
Point d’éclair 20°C (68°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.51
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Point d’ébullition 115°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine