Learn More
Pyridine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10102110 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10102110 500 ml Flacon en verre ambré 500mL
10124433 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10650813 1 L Flacon en verre ambré 1L
10112060 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10326340 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10419570 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10102110 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7960/08
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
C5H5N, numéro CAS -110-86-1, azabenzène, azine, Caswell n° 717, piridina, piridina italien, piridyna, pirydyna polonais, pyridine, pyridine allemand, numéro de déchets rcra u196, 2,5 l, 115 °C, CHEBI:16227, incolore, 79,1 g/mol, JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N, pyridine, -42 °C, 11732, 79,102
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL 11732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzène, pyridine, pyridin allemand, pirydyna polonais, piridina italien, numéro de déchets rcra u196, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI : 16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
pH 8,5
Point de fusion -42 °C
Couleur Incolore
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 20mbar à 20 °C
Viscosité 0,95 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 115 °C
Poids de la formule 79,1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.