Learn More
Pyridine, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15642840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15642840 1 L Flacon en verre 1L
15632840 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15642840 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2704071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    97.28€ / 1L
    Économisez 185.72€
    65% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.02 at 335 nm, max. 0.15 at 315 nm, max. 1.0 at 305 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 1 L
Point d’éclair 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H5N
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Point d’ébullition 115°C
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302+H312+H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.