Learn More
Pyridine-d5, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Ea.
2 de chaque
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354438 2 de chaque 2 pièces
11344438 10 Ea. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11354438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042343.SA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Numéro MDL MFCD00044639
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
CID PubChem 558519
Nom IUPAC (²H₅)pyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,05 g/ml
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Désagréable
Conditionnement Ampoules prélimées
Indice de réfraction 1,506
Quantité 2 de chaque
Point de fusion -42°C
Point d’ébullition 115°C
Numéro UN UN1282
Beilstein 114377
Poids de la formule 84.14
Pourcentage de pureté 100%