Learn More
Pyridine-d5, 99,5 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334438 5 g 5g
11324438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11334438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042342.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Pyridine-d{5} is used in dehalogenation reactions and can be used as a base in condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Numéro MDL MFCD00044639
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
CID PubChem 558519
Nom IUPAC (²H₅)pyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,05 g/ml
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Désagréable
Indice de réfraction 1,506
Quantité 5 g
Point de fusion -42°C
Point d’ébullition 115°C
Numéro UN UN1282
Beilstein 114377
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Poids de la formule 84.14
Pourcentage de pureté 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 0,05 % v/v TMS