Learn More
Pyridine D5 99.50% D, Eurisotop
Description
Pyridine D5
- Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine D5 |
| Couleur | Incolore |
| Deutérium (D) | 99.50% D |
| Quantité | 10 mL |
| Point de fusion | -42°C |
| Point d’ébullition | 115.2°C |
| Qualité | Research |