Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, avec 0,03 % de TMS, 100,0 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Pyridine-d5 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 100.0 atom% D |
| Densité | 1,0500 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,95% min |
| Point d’éclair | 20°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.507 |
| Eau | 0,02% max. (coulométrique) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pyridine-d5
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.