Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16318216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16318216 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16318216 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    143.00€ / 10mL
    Économisez 13.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Densité 1,0500 g/ml
Point d’éclair 20°C
Indice de réfraction 1,5060
Gravité spécifique 1,05
Quantité 10 ml
CAS 7291-22-7
Point de fusion -41,0°C
Point d’ébullition 114,4°C
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00044639
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC (²H₅)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Poids de la formule 84.14
Qualité RMN