Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, contient 1 % v/v de TMS, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10562041 5 ml Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10562041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40€
    90.50€ / 5mL
    Économisez 7.90€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom % D
Densité 1,0500 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.507
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
CAS 7291-22-7, 75-76-3
Point de fusion -41.0°C
Point d’ébullition 114.4°C
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
CID PubChem 558519
Poids de la formule 84.14
Qualité RMN