Learn More
Pyridine-d5 (qualité réactif), CDN
Code produit 30328208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328208 10 g 10g
30327981 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30328208 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND008510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine D5
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5 2H5 N
Quantité 10 g
Synonyme Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine-d5 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
Formule InChI InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Poids de la formule 84,0736 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes D, minimum 99 % de pureté chimique