Learn More
Pyridine-d5, TRC
Code produit 30427101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427101 1 g 1g
30409033 10 g -
30415964 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30427101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9912371G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5 2H5 N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Synonyme Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine D5 (6CI,7CI,8CI,9CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine
SMILES [2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine D5
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Poids de la formule 84.0736