Learn More
Pyridine, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10791895 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791895 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10791895 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 396800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    162.65€ / 1L
    Économisez 17.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Note relative au nom For HPLC
Absorbance 0.02 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 345nm, 0.01 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 400nm, 0.05 max. (1cm cell vs HPLC-grade water) at 340nm
CAS 110-86-1
Densité 0.9780g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 17°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.978
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00011732
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Numéro UN 1282
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 8081
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine