Learn More
Pyridine hydrobromide, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine hydrobromide |
| CAS | 18820-82-1 |
| Formule moléculaire | C5H6BrN |
| Numéro MDL | MFCD00012801 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | [H]Br.C1=NC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |