Learn More
Hydrobromure de pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499566 1000 g 1000g
11409576 50 g 50g
11419576 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19314.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160.014 g/mol
Pyridine hydrobromide may be used in chemical synthesis studies. Pyridine hydrobromide is quite useful for brominations of ketones on a micro or semimicro scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de pyridine peut être utilisé dans les études de synthèse chimique. Le bromure d’hydrobromure de pyridine est très utile pour les bromations de cétones à l’échelle micro ou semi-micronique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18820-82-1
Formule moléculaire C5H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 160.014
Numéro MDL MFCD00012801
Clé InChI BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
CID PubChem 87810
Nom IUPAC Pyridine ; bromhydrate
SMILES C1=CC=NC=C1.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine hydrobromide
Point de fusion 216°C to 220°C
Quantité 1000 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 160.01
Pourcentage de pureté 98%