Learn More
Hydrobromure de pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946281 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11946281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442132500
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine hydrobromide
CAS 18820-82-1
Point de fusion 217°C to 220°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule moléculaire C5H5N·BrH
Quantité 250 g
Synonyme pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
Clé InChI BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1.Br
Nom IUPAC Pyridine ; bromhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 160.01
CID PubChem 87810
Poids de la formule 160.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.