Learn More
Perbromure d’hydrobromure de pyridine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499160
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11499160
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15684.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 39416-48-3 | C5H5N·HBr3
Pyridine hydrobromide perbromide is used as a brominating reagent in alfa-bromination and alfa-thiocyanation of ketones, phenols, unsaturated and aromatic ethers. It is used as a raw material in the preparation of beta-adrenergic blocking agents. Furthermore, it is used as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perbromure d’hydrobromure de pyridine est utilisé comme réactif de bromation en alpha-bromation et en alpha-thiocyanation des cétones, des phénols et des éthers non saturés et aromatiques. Il est utilisé comme matière première dans la préparation d’agents de blocage bêta-adrénergiques. De plus, il est utilisé comme réactif analytique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acide acétique, l’éthanol, le n-butanol et le terahydrofurane. Insoluble dans l’eau, le tétrachlorure de carbone, le bromure d’éthyle, le benzène, le toluène, la ligroïne, l’éther de pétrole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39416-48-3
Formule moléculaire C5H5N·HBr3
Numéro MDL MFCD00013223
Synonyme Pyridinium bromide perbromide; Pyridinium tribromide
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Pyridine hydrobromide perbromide
Point de fusion 128°C to 136°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3690144
Merck Index 14,7973
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetic acid,ethanol,n-butanol and terahydrofuran. Insoluble in water,carbon tetrachloride,ethyl bromide,benzene,toluene,ligroin,petroleum ether.
Poids de la formule 319.82
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine hydrobromide perbromide
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt