Learn More
Bromhydrate de pyridine, TRC
Code produit 30410658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410658 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9989181G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine Hydrobromide
CAS 18820-82-1
Formule moléculaire C5H5N . HBr
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Br.c1ccncc1
Nom IUPAC Pyridine ; bromhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 160.01
Poids de la formule 158.9684