Learn More
Bromhydrate de pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine Hydrobromide |
| CAS | 18820-82-1 |
| Formule moléculaire | C5H5N . HBr |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H |
| SMILES | Br.c1ccncc1 |
| Nom IUPAC | Pyridine ; bromhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.01 |
| Poids de la formule | 158.9684 |