Learn More
Chlorhydrate de pyridine, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10398590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10398590 500 g Flacon en plastique 500g
10154800 100 g Flacon en plastique 100g
11996311 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10398590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222285000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-13-7 | C5H5N·ClH | 115.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-13-7
Formule moléculaire C5H5N·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 115.56
Clé InChI AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
CID PubChem 10176127
Nom IUPAC Pyridine ; hydrochlorure
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine hydrochloride
Point de fusion 140.0°C to 146.0°C
Couleur Beige à Blanc
Point d’ébullition 222.0°C to 224.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 20,189
Fieser 01,964; 02,352; 03,239; 04,415
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Poids de la formule 115.56
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.