Learn More
Pyridine hydrochlorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404223 50 g 50g
11414223 250 g 250g
11494213 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404223 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10871.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-13-7 | C5H6ClN | 115.56 g/mol
Pyridine hydrochloride is a classical reagent for cleavage of aryl methyl ethers at 200-220o. It is also used in the demethylation of 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de pyridine est un réactif classique pour le clivage des éthers dʼaryle-méthyle à 200-220o. Il est également utilisé dans la déméthylation de 4,5-diméthyle-7-méthoxy-1-tétralone.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (85 g/100 ml) et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-13-7
Formule moléculaire C5H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 115.56
Numéro MDL MFCD00012802
Clé InChI AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
CID PubChem 10176127
Nom IUPAC Pyridine ; hydrochlorure
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine hydrochloride
Point de fusion ∼145°C
Point d’ébullition 222°C to 224°C
Quantité 50 g
Beilstein 3615340
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (85g/100 ml) and methanol.
Poids de la formule 115.56
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine hydrochloride