Learn More
Pyridine hydrochlorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pyridine hydrochloride is a classical reagent for cleavage of aryl methyl ethers at 200-220o. It is also used in the demethylation of 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de pyridine est un réactif classique pour le clivage des éthers dʼaryle-méthyle à 200-220o. Il est également utilisé dans la déméthylation de 4,5-diméthyle-7-méthoxy-1-tétralone.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (85 g/100 ml) et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Pyridine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼145°C |
| Point d’ébullition | 222°C to 224°C |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 3615340 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (85g/100 ml) and methanol. |
| Poids de la formule | 115.56 |
| Pourcentage de pureté | 98% |