Learn More
Chlorhydrate de pyridine, TRC
Code produit 30011445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30011445 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9912805G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine Hydrochloride
CAS 628-13-7
Formule moléculaire C5H5N . HCl
Quantité 5 g
Synonyme Pyridinium Chloride, Py-HCl, Py HCl;
Formule InChI InChI=1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Cl.c1ccncc1
Nom IUPAC Pyridine ; hydrochlorure
Poids moléculaire (g/mol) 115.56
Poids de la formule 115.0189