Learn More
N-oxyde de pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438623 25 g 25g
11448623 100 g 100g
11458623 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10419.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95.101 g/mol
Pyridine N-oxide is used in the treatment of Kayser's disease. It is widely used in chemical industry. It can act as catalytic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver sous atmosphère d’azote. Conserver à des températures inférieures à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-59-7
Formule moléculaire C5H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 95.101
Numéro MDL MFCD00006194
Clé InChI ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
CID PubChem 12753
ChEBI CHEBI:29136
Nom IUPAC 1-oxydopyridine-1-ium
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine N-oxide
Point de fusion 61°C to 66°C
Point d’ébullition 270°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Quantité 25 g
Beilstein 105257
Sensibilité Very Hygroscopic
Merck Index 14,7972
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 95%