Learn More
Pyridine-N-oxyde 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10331184 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331184 25 g Flacon en verre -
10645402 100 g Flacon en verre 100g
10001830 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10331184 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157690250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 694-59-7
Formule moléculaire C5H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Numéro MDL MFCD00006194
Clé InChI ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
CID PubChem 12753
ChEBI CHEBI:29136
Nom IUPAC 1-oxydopyridine-1-ium
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyridine-N-oxide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 60.0°C to 65.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 270.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 20, II, 131
Fieser 01,966; 02,353; 05,567; 09,396
Merck Index 15, 8084
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin, cristaux et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine-N-oxide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.