Learn More
Pyridine, pur, solution, 65 % (v/v) dans de l’eau, Fisher Chemical
Code produit 12686727 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12686727 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12686727 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/9014/08
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
pH 8.5
Point de fusion -42 °C
CAS 110-86-1
Couleur Jaune
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C5H5N
Tension de vapeur 18 mmHg à 20 °C
Numéro MDL 11732
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Point d’ébullition 115 °C
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Poids de la formule 79,1g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine solution, 65% v/v in water
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.