Learn More
Pyridine, puriss. p.a., Réactif ACS, ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15673980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Conditionnement:
200kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15673980 200 kg Baril métallique 200kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15673980 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 33501200KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11995.00€
    9908.75€ / 200kg
    Économisez 2086.25€
    17% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Note relative au nom Puriss. P.A., Réactif ACS, ≥99,5%
CAS 110-86-1
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.98 g/cm3
Quantité 200 kg
Point d’éclair 20 °C
Conditionnement Baril métallique
Formule moléculaire C5H5N
Formule linéaire C21H14Br4O5S
Numéro MDL MFCD00005874
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Point d’ébullition 115 °C
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité ACS