Learn More
Pyridine, puriss. p.a., réactif ACS, Solstice
Code produit 15634010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15634010 500 mL 500mL
15624010 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15634010 Fournisseur Fluka Code fournisseur 33553500ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Densité 0,978g/mL à 25 °C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.124
Point d’éclair 17 °C (62,6 °F)
Température d’allumage 899 °F
Tension de vapeur 20 mmHg (25 °C), 10 mmHg (13,2 °C)
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Poids de la formule 79,1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité ACS/certifié pur