Learn More
Pyridine, puriss., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (GC), Solstice
Code produit 15604720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15604720 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15604720 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 349456X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00€
    1365.18€ / 6 pièces
    Économisez 289.82€
    17% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., Reag. Ph. Eur., séché, ≤ 0,0075 % d'eau, ≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
pH ∼8,8 (à 20 °C)
Point de fusion -42 °C
Couleur Incolore
Densité 0,978g/mL à 25 °C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.124
Point d’éclair 17 °C (62,6 °F)
Température d’allumage 899 °F
Odeur Désagréable
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 10 mmHg (13,2 °C), 20 mmHg (25 °C)
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Point d’ébullition 115 °C
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Poids de la formule 79,1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité Réactif Ph.Eur./puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine