Learn More
Pyridine (séquençage), Fisher BioReagents™
Catalog Number 10123053
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
La pyridine est couramment utilisée dans les protocoles de synthèse automatisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pyridine
pH 8.5
Point de fusion -42°C
CAS 110-86-1
Couleur Incolore
Densité 0.978g/cm³
Point d’ébullition 115°C
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Résidus après évaporation 0.002% max.
Formule moléculaire C5H5N
Tension de vapeur 20mbar at 20°C
Numéro UN 1282
Viscosité 0.95 mPa/s at 20°C
Eau 0.1% max.
Merck Index 15, 8081
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Séquençage