Learn More
Complexe pyridine-trioxyde de soufre, TRC
Code produit 30418289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418289 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418289 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99156050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-Sulfur Trioxide Complex
CAS 26412-87-3
Formule moléculaire C5H5N.SO3
Quantité 50 g
Synonyme Sulfur Trioxide-Pyridine, SO3-Py
Formule InChI InChI=1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
SMILES O=S(=O)=O.c1ccncc1
Nom IUPAC Pyridine ; trioxyde de soufre
Poids moléculaire (g/mol) 159.16
Poids de la formule 158.999