Learn More
Chlorochromate de pyridinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483990 25 g 25g
11419303 100 g 100g
11429303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11752.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26299-14-9 | C5H6ClCrNO3
Pyridinium chlorochromate is used as an oxidizing agent to convert primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It is involved in the preparation of cyclohexanone, (-)-pulegone and lactones. It plays an important role in the selective mono-oxidation of xylenes to tolualdehydes and arylhydroxyamines to nitroso compounds. Furthermore, it is utilized as an oxidant for amino acids, L-cystine, aniline, cycloalkanols, vicinal and non-vicinal diols as well as in the Babler oxidation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorochromate de pyridinium est utilisé comme agent oxydant pour convertir respectivement les alcools primaires et secondaires en aldéhydes et cétones. Il est impliqué dans la préparation de la cyclohexanone, de la (-)-pulégone et des lactones. Il joue un rôle important dans la mono-oxydation sélective des xylènes en tolualdéhydes et arylhydroxyamines en composés nitrosés. De plus, il est utilisé comme oxydant pour les acides aminés, la L-cystine, lʼaniline, les cycloalcanols, les diols vicinaux et non vicinaux ainsi que dans la réaction dʼoxydation de Babler.
Solubilité
Soluble dans lʼacétone, le benzène, le dichlorométhane, lʼacétonitrile et le tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les alcools, lʼacétone et le méthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26299-14-9
Formule moléculaire C5H6ClCrNO3
Numéro MDL MFCD00013106
Synonyme PCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridinium chlorochromate
Point de fusion ∼206°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1479
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7974
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,benzene,dichloromethane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 215.56
Pourcentage de pureté 98%