Learn More
Dichromate de pyridinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378156 25 g 25g
11388156 100 g 100g
11398156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11378156 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15132.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dichromate de pyridinium Alpha Aesar, 98 %, quantité :100 g, point de fusion :∼ 145°C à 147°C, poids moléculaire :376,205, pourcentage de pureté :98%, CAS :20039-37-6, informations DOT :Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
Pyridinium dichromate acts as a strong oxidizing agent used in the conversion of primary alcohols and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It plays an important role in the oxidation of unsaturated tertiary alcohols, silyl ethers, the carbon-boron bond, and oximes. Further, it is used in the conversion of acetals to esters and didehydroketones to enones in the presence of tert-butyl hydroperoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichromate de pyridinium agit comme un agent oxydant puissant utilisé dans la conversion des alcools primaires et secondaires en aldéhydes et cétones respectivement. Il joue un rôle important dans l’oxydation des alcools tertiaires non saturés, des éthers silylés, de la liaison carbone-bore et des oxymes. De plus, il est utilisé dans la conversion des acétals en esters et des didéhydrocétones en énones en présence d’hydropéroxyde de tert-butyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde et l’acétonitrile. Légèrement soluble dans le dichlorométhane, le chloroforme et l’acétone. Insoluble dans l’hexane, l’éther et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les matières organiques et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20039-37-6
Formule moléculaire C10H12Cr2N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.205
Numéro MDL MFCD00013105
Clé InChI LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Synonyme pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
CID PubChem 2724130
Nom IUPAC oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome ; Pyridine-1-ium
SMILES C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyridinium dichromate
Point de fusion ∼145°C to 147°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3087
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in dichloromethane,chloroform and acetone. Insoluble in hexane,ether and ethyl acetate.
Poids de la formule 376.21
Pourcentage de pureté 98%